Learn More
SB 202190, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25mg
50mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483629 50mg 50 miligramos
15463629 25mg 25 miligramos
15473629 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15483629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60950.MF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Inhibits p38 kinase activity in vivo through competition with ATP | CAS: 152121-30-7 | C20H14FN3O, C20H14FN3O | 331.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152121-30-7
Fórmula molecular C20H14FN3O
Sinónimo 4-(4-fluorofenil)-2-(4-hidroxifenil)-5-(4-piridil)imidazol
Especificaciones
Cantidad 50mg
Descripción Amarillo
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibe la actividad de p38 cinasa in vivo a través de la competencia con ATP
ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 331,35g/mol
Punto de fusión De 240° a 243 °C
Solubilidad Soluble en DMSO a 30mg/ml
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Sólido cristalino