Learn More
Saxagliptin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Saxagliptin |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25N3O2/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17/h10-15,23H,1-7,9,20H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?/m1/s1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.1947 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
| Condiciones de envío | Azul hielo |