Learn More
Saxagliptina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15723467 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15723467 250 mg 250 miligramos
15713467 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15723467 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462182500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 361442-04-8 | C18H25N3O2 | 315.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 361442-04-8
Fórmula molecular C18H25N3O2
Peso molecular (g/mol) 315.42
Número MDL MFCD12756398
Clave InChI QGJUIPDUBHWZPV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo saxagliptin
PubChem CID 129317852
Nombre IUPAC (1R,5R)-2-[2-amino-2-[(7R)-3-hidroxi-1-adamantil]acetil]-2-azabiciclo[3.1.0]hexano-3-carbonitrilo
SMILES NC(C(=O)N1C2CC2CC1C#N)C12CC3CC(CC(O)(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saxagliptin
Punto de fusión 107.0°C to 110.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.41