Learn More
O-sulfato de saxagliptina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Saxagliptin O-Sulfate |
| CAS | 1429782-94-4 |
| Fórmula molecular | C18H25N3O5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-[3-(sulfooxy)tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl]acetyl]-2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25N3O5S/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(6-10,9-17)26-27(23,24)25/h10-15H,1-7,9,20H2,(H,23,24,25)/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(C5)(C3)OS(=O)(=O)O)C4 |
| Nombre IUPAC | [3-[(1S)-1-amino-2-[(1S,3S,5S)-3-ciano-2-azabiciclo[3.1.0]hexan-2-il]-2-oxoetil]-1-adamantil] sulfato de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 395.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.1515 |