Learn More
Saxagliptin, MedChemExpress
Código de producto. 16463758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463758 10 mg 10 miligramos
16400147 50 mg 50 miligramos
16424826 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16463758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10285
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Saxagliptin (BMS-477118) is a potent, selective, reversible, competitive and orally active dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) (Ki = 0.6-1.3 nM) inhibitor. Saxagliptin has the peotential for type 2 diabetes mellitus research.
Saxagliptin (BMS-477118) is a potent, selective, reversible, competitive and orally active dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) (Ki = 0.6-1.3 nM) inhibitor. Saxagliptin has the peotential for type 2 diabetes mellitus research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saxagliptin
CAS 361442-04-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25N3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo BMS-477118
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (107.80 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (31.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H]([C@](C[C@H](C1)C2)(C[C@@H]1C3)C[C@]23O)C(N([C@@H](C4)C#N)[C@@H]5[C@H]4C5)=O
Peso molecular (g/mol) 315.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.41
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism