Learn More
Clorhidrato de saxagliptina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de saxagliptina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Saxagliptin Hydrochloride |
| CAS | 709031-78-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Saxagliptin Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H25 N3 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, hydrochloride (1:1), (1S,3S,5S)-, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, monohydrochloride, (1S,3S,5S)- (9CI), Saxagliptin hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H25N3O2.ClH/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17;/h10-15,23H,1-7,9,20H2;1H/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4 |
| Nombre IUPAC | (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hidroxi-1-adamantil)acetil]-2-azabiciclo[3.1.0]hexano-3-carbonitrilo;clorhidrato |
| Mostrar más |