Learn More
Clorhidrato de saxagliptina, LoGiCal
Código de producto. 30461414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461414 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461414 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3377.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saxagliptin Hydrochloride
CAS 709031-78-7
Nombres de analitos o componentes Saxagliptin Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H25 N3 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-2-amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, hydrochloride (1:1), (1S,3S,5S)-, 2-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile, 2-[(2S)-amino(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-, monohydrochloride, (1S,3S,5S)- (9CI), Saxagliptin hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25N3O2.ClH/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17;/h10-15,23H,1-7,9,20H2;1H/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4
Nombre IUPAC (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hidroxi-1-adamantil)acetil]-2-azabiciclo[3.1.0]hexano-3-carbonitrilo;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 351.87
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1714 g/mol