Learn More
Saxagliptin Hydrate, TRC
Código de producto. 30420774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420774 100 mg 100 miligramos
30415530 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS143750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 945667-22-1
Fórmula molecular C18 H25 N3 O2 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 333.43
Sinónimo Saxagliptin Monohydrate, (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-Amino-2-(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetyl]-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonitrile Hydrate
Nombre IUPAC (1S,3S,5S)-2-[(2S)-2-amino-2-(3-hidroxi-1-adamantil)acetilo]-2-azabiciclo[3.1.0]hexano-3-carbonitrilo; hidratar
SMILES O.N[C@H](C(=O)N1[C@@H](C[C@@H]2C[C@H]12)C#N)C34CC5CC(CC(O)(C5)C3)C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saxagliptin Hydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25N3O2.H2O/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17;/h10-15,23H,1-7,9,20H2;1H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.2052