Learn More
Savolitinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Savolitinib |
| CAS | 1313725-88-0 |
| Fórmula molecular | C17H15N9 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Volitinib, 1-[(1S)-1-Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylethyl]-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyrazine, AZD 6094, HM 5016504, HMPL 504 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15N9/c1-11(12-3-4-15-18-5-6-25(15)10-12)26-17-16(22-23-26)19-8-14(21-17)13-7-20-24(2)9-13/h3-11H,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](c1ccc2nccn2c1)n3nnc4ncc(nc34)c5cnn(C)c5 |
| Nombre IUPAC | 3-[(1S)-1-imidazo[1,2-a]piridin-6-iletil]-5-(1-metilpirazol-4-il)triazolo[4,5-b]pirazina |
| Peso molecular (g/mol) | 345.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.145 |