Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Tienda Thermo Scientific ProductosBeskrivelse
Rotores SpeedVac para concentradores de gran capacidad para su uso con concentradores Savant SpeedVac.
Rotores circulares:
- Facilidad de uso:
- Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
- No se requieren accesorios adicionales
- Se ajustan directamente en el concentrador
Tekniske data
Tekniske data
| Descripción | Viales: 192 (1 dram 15 x 45 mm, 4 ml), modelos de gran capacidad |
| Tipo | Rotor |
| Para utilizar con (equipo) | SPD210, SPD2030, SPD300DDA (requiere RAD200) |
| Admite | 192 viales |
| Modelo | RH192-15 |
| Sistema de rotor | Tradicional |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?