Descripción
Manipule y recupere disolventes de forma segura con los sistemas de vacío universal Savant™ SpeedVac™, equipados con un matraz de condensación de vidrio de boca ancha fácil de usar. Esta unidad integrada combina una fuente de vacío sin aceite y una trampa de vapor refrigerada y puede conectarse a cualquier concentrador para proporcionar un sistema SpeedVac completo.
Descripción
UVS450 and UVS400A
- Tamaño reducido
- Sistema de vacío universal de bajo mantenimiento, sin aceite y resistente a la corrosión
- Matraz de condensación en vidrio, boca ancha y cierre hermético
- Sistema de refrigeración monofase
- Funcionamiento eficaz con todos los concentradores SpeedVac™ y otros equipos dependientes del vacío
- Trampa posterior opcional (n.º de modelo ANT100) que puede añadirse para neutralizar amoníaco o ácido
- Trampa química (n.º de modelo DTK120R) que puede añadirse para absorber la radioactividad volátil y el vapor residual
- Vacío máximo < 10 torr (13,3 mbar)
- Bomba de diafragma de ETFE sin aceite
- Desplazamiento de 36 litros/minuto en modelos de 60 Hz; de 30 litros/minuto en modelos de 50 Hz
- UVS450A también incluye tecnología VaporNet™. Esto representa una válvula en la línea de vacío y un
- circuito de control para esa válvula. La modulación de esta válvula hace que las moléculas permanezcan en la trampa de frío durante más tiempo del que se lograría con un vacío constante. Todas las características estándar además de:
UVS850DDA
- Bomba trifásica de alta eficacia y sin aceite
- Máx. Vacío: <0,6 torr
- 36 litros/minuto en modelos de 60 Hz; de 20 litros/minuto en modelos de 50 Hz
- Tubos y ruta de vapor en PTFE
- Trampa posterior neutralizante de amoníaco (ANT100) incluida
- Incluye la tecnología VaporNet™. Esto representa una válvula en la línea de vacío y un circuito de control para esa válvula. La modulación de esta válvula hace que las moléculas permanezcan en la trampa de frío durante más tiempo del que se lograría con un vacío constante. Fluido de transferencia térmica Thermo Scientific™ CryoCool™ (SCC1). Debe solicitarse para su uso con todas las trampas de frío refrigeradas (RVT) y la fuente de vacío universal (UVS).
Requiere:
Fluido de transferencia térmica CryoCool™ (SCC1) Debe solicitarse para su uso con todas las trampas de frío refrigeradas (RVT) y la fuente de vacío universal (UVS).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE |
| Descripción | Sistema de vacío universal UVS850DDA |
| Tipo | Sistema de vacío universal |
| Para utilizar con (equipo) | Todas las trampas de frío refrigeradas (RVT) y fuente de vacío universal (UVS) |
| Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |