Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de vacío universal Savant™ SpeedVac
Código de producto. 15976181 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Sistema de vacío universal UVS450A con tecnología VaporNet™
Sistema de vacío universal UVS850DDA
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15976181
Marca: Thermo Scientific™ UVS450A230
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manipule y recupere disolventes de forma segura con una combinación de fuente de vacío sin aceite y una trampa de vapor refrigerada integrada en una misma unidad.
Manipule y recupere disolventes de forma segura con los sistemas de vacío universal Savant™ SpeedVac™, equipados con un matraz de condensación de vidrio de boca ancha fácil de usar. Esta unidad integrada combina una fuente de vacío sin aceite y una trampa de vapor refrigerada y puede conectarse a cualquier concentrador para proporcionar un sistema SpeedVac completo.
Descripción
UVS450 and UVS400A
  • Tamaño reducido
  • Sistema de vacío universal de bajo mantenimiento, sin aceite y resistente a la corrosión
  • Matraz de condensación en vidrio, boca ancha y cierre hermético
  • Sistema de refrigeración monofase
  • Funcionamiento eficaz con todos los concentradores SpeedVac™ y otros equipos dependientes del vacío
  • Trampa posterior opcional (n.º de modelo ANT100) que puede añadirse para neutralizar amoníaco o ácido
  • Trampa química (n.º de modelo DTK120R) que puede añadirse para absorber la radioactividad volátil y el vapor residual
  • Vacío máximo < 10 torr (13,3 mbar)
  • Bomba de diafragma de ETFE sin aceite
  • Desplazamiento de 36 litros/minuto en modelos de 60 Hz; de 30 litros/minuto en modelos de 50 Hz
  • UVS450A también incluye tecnología VaporNet™. Esto representa una válvula en la línea de vacío y un
  • circuito de control para esa válvula.  La modulación de esta válvula hace que las moléculas permanezcan en la trampa de frío durante más tiempo del que se lograría con un vacío constante. Todas las características estándar además de:
UVS850DDA
  • Bomba trifásica de alta eficacia y sin aceite
  • Máx. Vacío: <0,6 torr
  • 36 litros/minuto en modelos de 60 Hz; de 20 litros/minuto en modelos de 50 Hz
  • Tubos y ruta de vapor en PTFE
  • Trampa posterior neutralizante de amoníaco (ANT100) incluida
  • Incluye la tecnología VaporNet™. Esto representa una válvula en la línea de vacío y un circuito de control para esa válvula.   La modulación de esta válvula hace que las moléculas permanezcan en la trampa de frío durante más tiempo del que se lograría con un vacío constante. Fluido de transferencia térmica Thermo Scientific™ CryoCool™ (SCC1). Debe solicitarse para su uso con todas las trampas de frío refrigeradas (RVT) y la fuente de vacío universal (UVS).
Requiere:
Fluido de transferencia térmica CryoCool™ (SCC1) Debe solicitarse para su uso con todas las trampas de frío refrigeradas (RVT) y la fuente de vacío universal (UVS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE
Descripción Sistema de vacío universal UVS450A con tecnología VaporNet™
Tipo Sistema de vacío universal
Para utilizar con (equipo) Todas las trampas de frío refrigeradas (RVT) y fuente de vacío universal (UVS)
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz