Learn More
Thermo Scientific™ Kits y concentrador de vacío Savant™ SpeedVac™ SPD120
Código de producto. 15926171 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Kit for Standard Evaporation
Kit for Standard Evaporation Including Lyophilization
Vacuum Concentrator
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
15926171 Vacuum Concentrator 230 V/50 Hz cada uno
15936171 Kit for Standard Evaporation 230 V/50 Hz cada uno
15946171 Kit for Standard Evaporation Including Lyophilization 230 V/50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15926171 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SPD120230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9425.00€
    8070.51€ / paquete de 1
    Ahorro 1354.49€
    14% Descuento
En stock
Obtain the necessary components for molecular biology applications with Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120 vacuum concentrator and kits.
These modular vacuum concentrators provide flexibility for your benchtop space. They are ideal for evaporation of non-aggressive organics. Choose from one of 2 kits available: SPD120P1 SpeedVac kit for standard evaporation or SPD120 P2 SpeedVac™ kit for lyophilization. All SpeedVac kits contain all the necessary components under one model number.
Diseño compacto:
  • Válvula de purga automática para arranque/parada sin supervisión
  • Indicador de parámetros digital para una selección fácil y reproducible
  • Tres programas definidos por el usuario que se pueden modificar y guardar
  • Temporizadores independientes para calefacción y funcionamiento y alarma sonora cuando finaliza el ciclo
  • Cámara revestida de PTFE con resistencia química superior y fácil limpieza
  • Combínelo con la correspondiente trampa de frío, bomba de vacío o trampa química para obtener un sistema de concentración/secado completo
Características del producto:
  • Aplicaciones de biología molecular básicas con mayor capacidad para microplacas
  • Visualización y programación sencillas
  • Seis programas disponibles
  • Modelo de evaporación mejorada, compatible con materia orgánica
  • Cubierta de vidrio radiante para acelerar la evaporación y reducir el tiempo de secado
  • El modo de punto final de vacío termina el ciclo cuando se alcanza el nivel de vacío preestablecido
  • Pantalla digital de vacío, temperatura y sección de tiempo
  • La tapa de seguridad y el indicador de bloqueo de la tapa garantizan la seguridad del usuario durante el funcionamiento
El kit SpeedVac SPD120 P1 incluye:
  • Concentrador SpeedVac
  • Sistema de vacío universal (UVS450) con bomba de vacío sin aceite y una trampa de vapor refrigerada de - 50 °C
  • Matraz de condensación de vidrio (GCF400)
  • Rotor de 40 x 1,5 ml (RH40-11)
  • Paquete de tubería con 3,66 m (12’) de tubo de vacío de pared gruesa, cuchilla, abrazaderas y racores, válvula de descarga manual BV130 e instrucciones
  • Fluido de transferencia térmica CryoCool (1 l)
El kit SpeedVac SPD120 P2 incluye:
  • Concentrador SpeedVac, biología molecular básica
  • Trampa de vapor refrigerada a temperatura ultrabaja de - 105 ºC
  • Bomba de alto vacío VPL120
  • Rotor de 40 x 1,5 ml (RH40-11)
  • Paquete de tubería universal (TKF100)
  • Vacuómetro digital
  • Kit de trampa química para utilizar con cartucho desechable
  • Cartucho desechable con indicador de calor para atrapar ácidos y vapor de agua
  • Matraz de condensación de vidrio
  • Aceite de lubricación de bomba de vacío
  • Fluido de transferencia térmica CryoCool™ (1 l)
Disolventes y combinaciones de disolventes
  • Acetonitrilo
  • Etanol
  • Isopropanol
  • Metanol
  • Agua
  • Acetonitrilo y agua
  • Etanol y agua
  • Metanol y agua
  • Hidróxido amónico
Aplicaciones típicas:
  •  Secado de biomoléculas en fracciones de HPLC
  • Evaporación de disolventes de purificación
  • Secado de extractos de productos naturales en ensayos con fármacos
  • Liofilización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo Tapa de vidrio de capacidad media
Certificaciones Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses.Marcado CE
Incluye Vacuum Concentrator
Descripción Concentrador de vacío SpeedVac SPD120
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz