Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Savant™ SpeedVac™ para concentradores de capacidad media y alta
Código de producto. 11949426 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
100 tubos (6 x 50 mm)
100 tubos(8 x 29 mm)
12 viales
18 x 52 mm, centelleo mini
24 viales
32 tubos de vidrio y plástico
40 microtubos
40 tubos de vidrio y plástico
4 matraces en forma de pera de 100 ml
60 viales
64 microtubos
6 cónicos de 50 ml
72 tubos de vidrio y plástico
8 tubos (Corex de 17,5 x 102 mm, 15 mL)
8 tubos(18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm)
Centelleo de 28 x 60 mm
Tubos para centrífuga
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11949426 100 tubos(8 x 29 mm) cada uno
11758609 100 tubos (6 x 50 mm) cada uno
11738629 Tubos para centrífuga cada uno
11798539 12 viales cada uno
11768609 Centelleo de 28 x 60 mm cada uno
11796427 24 viales cada uno
11798589 18 x 52 mm, centelleo mini cada uno
11768659 32 tubos de vidrio y plástico 1 PCS
11748539 40 microtubos cada uno
11738539 40 tubos de vidrio y plástico 1 PCS
11738619 4 matraces en forma de pera de 100 ml 1 PCS
11708549 60 viales 1 PCS
11718549 64 microtubos 1 PCS
11728629 6 cónicos de 50 ml cada uno
11788629 72 tubos de vidrio y plástico cada uno
11758589 8 tubos (Corex de 17,5 x 102 mm, 15 mL) cada uno
10433332 8 tubos(18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 11949426 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor RH1008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00€
    1170.00€ / paquete de 1
    Ahorro 80.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Combine estos rotores con concentradores de capacidad media y grande Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™.
SpeedVac Rotors for Medium Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Rotores circulares:
  • Facilidad de uso:
  • Los orificios del tubo de varios tamaños aceptan distintos tamaños de muestra
  • No se requieren accesorios adicionales
  • Se ajustan directamente en el concentrador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubos de vidrio y plástico: 100 (8 x 29mm), modelos de capacidad media
Material Vidrio (tubo) y plástico (tubo)
Tipo Rotor
Para utilizar con (equipo) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Admite 100 tubos(8 x 29 mm)
Modelo RH100-8
Sistema de rotor Tradicional
Dimensiones (L x An) 8 x 29 mm