Learn More
Thermo Scientific™ Serie de trampas de vapor refrigeradas Savant™ SpeedVac™
Código de producto. 15996161 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
15996161 230 V/50 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 15996161 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor RVT450230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3840.00€
    3590.00€ / paquete de 1
    Ahorro 250.00€
    6% Descuento
En stock
Condense y atrape una amplia variedad de vapores de disolventes que pueden contaminar y deteriorar el aceite de la bomba de vacío con las trampas de vapor refrigeradas Thermo Scientific™ Savant™.
Condensa y elimina una amplia variedad de vapores de disolventes que pueden contaminar y deteriorar el aceite de la bomba de vacío con las trampas de vapor refrigeradas (RVT) Thermo Scientific™ Savant™. La RVT recupera de forma segura el disolvente y reduce las emisiones de sustancias químicas peligrosas en el medio ambiente.
Los disolventes se eliminan de las muestras durante la evaporación al vacío con un concentrador SpeedVac™ y, a continuación, se recogen en una trampa de vapor refrigerada (RVT) sin CFC.   Los vapores de disolventes pasan a un matraz de condensación de vidrio y se condensan en sus paredes. Esto evita que los vapores lleguen y dañen potencialmente la bomba de vacío sellada con aceite. 
  • Su enfriamiento rápido minimiza el tiempo de espera
  • Frasco de vidrio fácil de extraer para cambios rápidos de disolvente
  • Veloz enfriamiento a la temperatura de funcionamiento
  • El matraz de condensación de vidrio fácil de usar permite recoger el líquido en una jarra independiente que facilita el desagüe
  • El sistema de refrigeración hermético ahorra los refrigerantes consumibles, como hielo seco y acetona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Lista UL según los requisitos estadounidenses y canadienses. Marcado CE
Descripción Trampa de frío de vapor refrigerada RVT450
Tipo Trampa de vapor refrigerada
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz