Learn More
Thermo Scientific™ Fluido de transferencia térmica SCC1 CryoCool
Código de producto. 10715640 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Concentrador de vacío Explorer SpeedVac
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10715640 Concentrador de vacío Explorer SpeedVac 1 litro
1 options
Código de producto. 10715640 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SCC1
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El fluido de transferencia térmica Savant™ SCC1 CryoCool es adecuado para su uso con el concentrador de vacío Explorer SpeedVac.
  • Adecuados para su uso con concentrador de vacío SpeedVac Explorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Líquido de transferencia térmica CryoCool™, 1 l
Tipo Líquido conductor
Para utilizar con (equipo) Concentrador de vacío Explorer SpeedVac
Modelo SCC1
Volumen (métrico) 1 l
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cryocool Heat Transfer Fluid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: OctamethyltrisiloxanOctamethylcyclotetraDodecamethylpentasilDecamethyltetrasilox