Learn More
Thermo Scientific™ Trampa de vapor refrigerada RVT400
Código de producto. 12647086 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
de -105 °C
de -5 °C
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tensión Tamaño de la unidad
12647086 de -105 °C 230 V 1 PCS
10346662 de -5 °C 230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12647086 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor RVT5105230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9180.00€
    7859.84€ / paquete de 1
    Ahorro 1320.16€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Condense y atrape una amplia variedad de vapores de disolventes que pueden contaminar y deteriorar el aceite de la bomba de vacío con las trampas de vapor refrigeradas Thermo Scientific™ Savant™.
Condense y atrape una amplia variedad de vapores de disolventes que pueden contaminar y deteriorar el aceite de la bomba de vacío con las trampas de vapor refrigeradas Thermo Scientific™ Savant™.
  • Su enfriamiento rápido minimiza el tiempo de espera
  • Frasco de vidrio fácil de extraer para cambiar el disolvente rápidamente
  • Enfriamiento veloz a la temperatura de funcionamiento
  • El frasco de condensación de vidrio fácil de usar permite recoger el líquido en una jarra independiente que facilita el desagüe
  • El sistema de refrigeración hermético ahorra los refrigerantes consumibles, como hielo seco y acetona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE (solo 230 V)
Descripción RVT5105; 230 V, 50/60 Hz
Tipo Trampa de vapor refrigerada
Intervalo de temperatura (métrico) de -105 °C
Volumen (métrico) 4 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 465 x 612 x 610 mm (18,3 x 24,1 x 24 pulg)
Longitud (imperial) 18,3 in
Longitud (métrico) 465 mm
Anchura (imperial) 24,1 in
Anchura (métrico) 612 mm
Altura (imperial) 24 in
Altura (métrico) 610 mm
Peso neto (imperial) 150 lb
Peso neto (métrico) 68 kg
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz