Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators Rotors
Código de producto. 11718609 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
24
2 placas pocillos poco profundos
36
48
72
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11718609 24 cada uno
11768599 2 placas pocillos poco profundos 1 PCS
11778599 36 cada uno
11728609 48 1 PCS
11748609 72 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11718609 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor RD24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00€
    834.00€ / paquete de 1
    Ahorro 61.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Configure los rotores para concentradores Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ con los concentradores Savant DNA SpeedVac.
Configure Thermo Scientific™ Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators Rotors with Savant DNA SpeedVac Concentrators.
Rotores circulares fáciles de utilizar con orificios de diferentes tamaños para acomodar muestras de diversos volúmenes. Estos rotores no precisan ningún tipo de accesorio adicional y se encajan directamente en el concentrador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 24 microtubos de 1,5 ml
Tipo Rotor para concentrador
Para utilizar con (equipo) DNA130
Admite 24
Sistema de rotor Tradicional
Volumen (métrico) 1,5 mL