Learn More
Hach Lange™ Soluciones de KCl saturadas
Código de producto. 10197074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10197074 100 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10197074 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor S21M002
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Esta solución saturada de KCI inodora e incolora, con un intervalo de pH de entre 5 y 5,8 y un período de validez de 48 meses a partir de la fecha de producción, es ideal para su uso en la mayoría de entornos científicos, de investigación y otros de laboratorio.
  • Solución saturada de KCI incolora e inodora con un intervalo de pH de entre 5 y 5,8
  • Solución de llenado de KCl saturada (KCl.L) para recargar electrodos (radiómetro analítico), 100 ml
  • Para elementos de referencia calomelanos y Red Rod apropiados&
  • Período de validez de 48 meses a partir de la fecha de producción
  • Plataforma: Solución
  • Cantidad: 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Incolora
Tipo de solución de llenado KCl
Olor Inodoro
Densidad óptica A 20 °C 1,2 g/cm3
Intervalo de pH De 5 a 5,8
Cantidad 100 ml