Learn More
Satraplatin, MedChemExpress
Código de producto. 16487376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487376 100 mg 100 miligramos
16459877 5 mg 5 miligramos
16417408 10 mg 10 miligramos
16403437 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17576
MedChemExpress Satraplatin is an alkylating agent, with potent antitumor effect.
Satraplatin is an alkylating agent, with potent antitumor effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Satraplatin
Forma física Solid
CAS 129580-63-8
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H22Cl2N2O4Pt
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo BMS182751 BMY45594 JM216
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (65.96 mM; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) ∣DMF : 10 mg/mL (19.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Satraplatin's activity) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble; DMSO can inactivate Satraplatin's activity)
SMILES [Cl-][Pt+4]([O-]C(C)=O)([O-]C(C)=O)([Cl-])([NH3])[NH2]C1CCCCC1
Peso molecular (g/mol) 500.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.28
Porcentaje de pureza 98.05%