Learn More
Saterinone, TRC
Código de producto. 30412223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Código de producto. Cantidad
30412223 2.5 mg
1 options
Código de producto. 30412223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS1428052.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102669-89-6
Fórmula molecular C27H30N4O4
Peso molecular (g/mol) 474.55
Sinónimo 1,2-Dihydro-5-[4-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propoxy]phenyl]-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, BDF 8634
Nombre IUPAC 5-[4-[2-hidroxi-3-[4-(2-metoxifenil)piperazina-1-il]propoxi]fenil]-6-metil-2-oxo-1H-piridina-3-carbonitrilo
SMILES COc1ccccc1N2CCN(CC(O)COc3ccc(cc3)C4=C(C)NC(=O)C(=C4)C#N)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saterinone
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H30N4O4/c1-19-24(15-21(16-28)27(33)29-19)20-7-9-23(10-8-20)35-18-22(32)17-30-11-13-31(14-12-30)25-5-3-4-6-26(25)34-2/h3-10,15,22,32H,11-14,17-18H2,1-2H3,(H,29,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.2267