Learn More
SASS6 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Código de producto. 16158983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16158983 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16158983 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00163786T01.100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Inmunotransferencia (Western Blotting)
Spezifikation
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción SASS6 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen BC101026.2
Peso molecular 55.3
Intervalo de pH 6.8
Plásmido pCMV-SASS6 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-SASS6 antibody (H00163786-B01) by western blotting
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL SASS6 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.