Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos Vivaspin™ 6
BIOPHARMA
Código de producto. 10293471 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Paquete de inicio: 5 de cada: 5000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 kDa
Cantidad:
100/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Cantidad Tamaño de la unidad
10293471 5 kDa 100/paq. 100 PCS
16656752 10 kDa 25/paq. paquete de 25
10421243 10 kDa 100/paq. 100 PCS
16676752 10 kDa 100/paq. paquete de 100
10767461 5 kDa 25/paq. 25 PCS
10029460 30 kDa 25/paq. 25 PCS
10384981 30 kDa 100/paq. 100 PCS
10395021 50 kDa 25/paq. 25 PCS
10588191 50 kDa 100/paq. paquete de 100
10120901 100 kDa 100/paq. paquete de 100
10009640 100 kDa 25/paq. 25 PCS
11741826 300 kDa 25/paq. 25 PCS
11740746 300 kDa 100/paq. paquete de 100
10777461 1000 kDa 25/paq. 25 PCS
10110951 1000 kDa 100/paq. paquete de 100
10059520 0,2 μm 25/paq. paquete de 25
10449512 0,2 μm 100/paq. paquete de 100
11770746 3 kDa 100/paq. 100 PCS
10150203 3 kDa 25/paq. 25 PCS
10738421 Paquete de inicio: 5 de cada: 5000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000 kDa 25/paq. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 10293471 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VS0612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00€
    725.84€ / paquete de 100
    Ahorro 44.16€
    5% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga una rápida concentración de muestras y una alta recuperación. Sartorius Vivaspin™ Los concentradores centrífugos son el único dispositivo de su tamaño que puede procesar muestras de 6 ml. Incluyen dos membranas verticales y cámaras de punto muerto integradas. Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
Desarrollado para ofrecer mayor flexibilidad de volumen y rendimiento
  • Los tubos compactos pueden procesar hasta un impresionante volumen inicial de 6 ml
  • Ideal para la concentración de anticuerpos, proteínas, nanopartículas y muestras de virus
  • Compatibilidad de rotor universal:
    • Usar en el cubo oscilante o rotores de ángulo fijo; acepta tubos de ensayo estándar de fondo cónico de 15 ml
Concentración rápida, segura y fácil
  • Ofrece membranas de PES de alta calidad y alto rendimiento
  • El diseño de membrana vertical doble provoca una velocidad de filtración sin igual y 100 veces más de concentración
  • El bolsillo de punto muerto evita la concentración a la sequedad para una concentración segura de la muestra
  • Recuperación casi completa del concentrado de más del 90 %
  • El volumen restante es fácil de ver con las graduaciones impresas y la carcasa transparente
  • La cámara de punto muerto modificad simplifica aún más la recuperación directa de la pipeta del concentrado final
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Ultrafiltración
Material (membrana) PES
MWCO 5 kDa
Esterilidad No estéril
Área de filtración 2,58 cm2
Material de la carcasa Policarbonato
Cantidad 100/paq.
Volumen (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 122 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Volumen de muestra 6 mL