Description
Proporciona un sencillo procedimiento de concentración en un solo paso.Los concentradores centrífugos Sartorius Vivaspin™ 500 son dispositivos de ultrafiltración desechables para la concentración de muestras biológicas con volúmenes iniciales de hasta 500 μl.Disponibles con membranas de PES en una amplia gama de cortes de peso molecular.
- El diseño de membrana vertical patentado y la cámara de filtración de canal delgado minimizan la membrana el ensuciamiento de la membrana y proporciona concentraciones de alta velocidad
- Recuperaciones de concentrados de > Se puede alcanzar el 90% en menos de 30 minutos.
- El bolsillo de punto muerto evita la concentración a la sequedad para una concentración segura de la muestra
- Compatibilidad de rotor universal: Se pueden utilizar en rotores de ángulo fijo que aceptan tubos para centrífuga de 2,2 ml
- Membranas de PES de flujo alto para una concentración ultrarrápida
- Recuperación cómoda del concentrado mediante pipeteo
- Carcasa transparente con graduación de volumen para facilitar la lectura/monitorización
Specifications
Specifications
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 64,5m m2 |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| Cantidad | 25/paq. |
| Tipo | Concentrador centrífugo |
| Volumen (métrico) | 500 μl |
| Show More |