Learn More
Sartorius 100 Kit Vivapure ™ AdenoPACK
Código de producto. 10574893 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración de endotoxinas:
< 0,025 EU/ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Concentración de endotoxinas Tamaño de la unidad
10574893 < 0,025 EU/ml cada uno
1 options
Código de producto. 10574893 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VSAVPQ101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    790.00€
    748.00€ / paquete de 1
    Ahorro 42.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Purificación rápida de hasta 1 x 1013 partículas virales
Partículas virales Vivapure AdenoPACK 100 es ideal para la purificación de adenovirus a partir de cultivos celulares de hasta 200 ml para la transfección in vitro. Este kit flexible contiene dos unidades AdenoPACK 100, que pueden usarse en conjunto para la purificación de hasta 200 ml de sobrenadante de cultivo celular o individualmente para purificar virus de hasta 60 ml de cultivo celular. La purificación se realiza manualmente con una jeringa perfectamente conectada a un soporte. Sin embargo, para una comodidad incluso mayor, se facilitan protocolos para procesar de manera opcional la purificación de virus con una bomba peristáltica o con una bomba de infusión; además se facilitan instrucciones detalladas con el kit para el funcionamiento manual. Los accesorios necesarios para el funcionamiento con una bomba se suministran como productos individuales.
Proceso de alta velocidad: se completa en 2 horas
Recuperaciones altas de virus
Práctico y fácil de utilizar
Para procesar 20-200 ml de sobrenadantes celulares
  • Proceso de alta velocidad: Completado en 2 horas Alta recuperación de virus Conveniente, fácil de usar Para procesar 20-200 ml de sobrenadantes de células
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Fast Trap Adenovirus Purification and Concentration Kit
Concentración de endotoxinas < 0,025 EU/ml
Tamaño de muestra Sobrenadantes de adenovirus de 20 a 200 ml
Contenido y almacenamiento de -20 °C