Learn More
Sartorius Sistema de análisis de esterilidad Sterisart™ NF
Código de producto. p-4231981 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Método de esterilización:
EtO
Radiación gamma
Incluye:
Adaptador Luer universal, pico largo de doble aguja, ventilación estéril
Adaptador Luer universal, pico largo de doble aguja, ventilación estéril, tabique
Aguja larga, abertura lateral con punta sólida
Aguja larga, aguja de ventilación estéril y compactada
Aguja larga, aguja de ventilación estéril, tabique
Conector Luer Lock hembra
Conexión Luer (bloqueo), aguja larga compactada, ventilación estéril
Dos picos de doble aguja de diferentes longitudes, uno estéril ventilado con tabique
Dos pinchos de doble aguja de diferentes longitudes, con ventilación estéril
Espiga larga de doble aguja, ventilación estéril, tabique
Espiga larga de doble aguja, ventilada estéril
Pico corto de doble aguja, ventilado estéril
Pico corto de doble aguja, ventilado estéril, con tabique
Sistema de tubos con dos pinchos metálicos de doble aguja de diferentes longitudes
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Método de esterilización Incluye Tamaño de la unidad
10687683 EtO Espiga larga de doble aguja, ventilada estéril paquete de 10
11700965 Radiación gamma Espiga larga de doble aguja, ventilación estéril, tabique paquete de 10
11790955 Radiación gamma Espiga larga de doble aguja, ventilada estéril paquete de 10
11720965 Radiación gamma Aguja larga, aguja de ventilación estéril y compactada paquete de 10
11740965 Radiación gamma Conexión Luer (bloqueo), aguja larga compactada, ventilación estéril paquete de 10
11730975 Radiación gamma Conector Luer Lock hembra paquete de 10
11750965 Radiación gamma Adaptador Luer universal, pico largo de doble aguja, ventilación estéril paquete de 10
11770965 Radiación gamma Sistema de tubos con dos pinchos metálicos de doble aguja de diferentes longitudes paquete de 10
11720975 Radiación gamma Aguja larga, abertura lateral con punta sólida paquete de 10
11790965 Radiación gamma Dos pinchos de doble aguja de diferentes longitudes, con ventilación estéril paquete de 10
11710975 Radiación gamma Pico corto de doble aguja, ventilado estéril 10 PCS
11730965 Radiación gamma Aguja larga, aguja de ventilación estéril, tabique paquete de 10
15972530 Radiación gamma Pico corto de doble aguja, ventilado estéril, con tabique paquete de 10
11760965 Radiación gamma Adaptador Luer universal, pico largo de doble aguja, ventilación estéril, tabique paquete de 10
11700975 Radiación gamma Dos picos de doble aguja de diferentes longitudes, uno estéril ventilado con tabique paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10687683 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 16466ACD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Proporciona análisis de esterilidad en sistema completamente cerrado de productos farmacéuticos, recipientes abiertos, recipientes cerrados, jeringas precargadas, polvos y dispositivos médicos. El sistema de análisis de esterilidad Sartorius Sterisart&tra
Las farmacopeas internacionales requieren la esterilización completa de los productos farmacéuticos que se inyectan en la corriente sanguínea o que entran en el cuerpo por debajo de la superficie de la piel. Como fabricante de dichos productos, se le requerirá que proporcione una prueba de esterilidad del lote del producto final. Sterisart™ NF es un sistema completamente cerrado para la prueba de esterilidad de productos farmacéuticos. Se basa en el método de filtro de membrana, aunque elimina el procedimiento de manipulación de los filtros. De esta forma se elimina el riesgo principal de una contaminación secundaria y de resultados de falsos positivos. Una bomba peristáltica transfiere la muestra a las unidades de filtración y, después del aclarado, las unidades de filtración se llenan con medios y se utilizan para la incubación de los filtros sin ningún contacto con el medio ambiente.
  • confiable Sartochem™ membrana
  • alta retención de microbios
  • baja adsorción
  • Alta estabilidad mecánica
  • abrazaderas para tubo preinstaladas codificadas por colores
  • marcas de graduación fáciles de leer
  • fácil de usar (varios adaptadores prácticos disponibles)
  • identificación del número de producto/lote
  • embalaje impermeable a los gases para la protección contra esterilizantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 15,7cm
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de esterilidad
Incluye Espiga larga de doble aguja, ventilada estéril
Presión máxima 3 bar a 20 °C
Tipo de muestra LVP
Método de esterilización EtO
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máx. (métrico) 50 °C
Volumen (imperial) 4 oz
Volumen (métrico) 0.12L
Tipo de tapón Sin septum