Learn More
Sartorius Sistema de prueba de esterilidad reutilizable: Tapón de relleno
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Tapón con aguja de llenado de aluminio anodizado de 50 mm para un llenado preciso.
- Se sustituye por una tapa sólida para la incubación.
- Manguera dentada para tubos de 4 x 1,6 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de prueba de esterilidad reutilizable |
| Material | Aluminio anodizado |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Tapón de relleno con aguja de relleno. |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |