Learn More
Sartorius Stedim Vivaflow™ 200
BIOPHARMA
Código de producto. 15903040 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
60 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15903040 60 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15903040 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VF20P9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00€
    575.00€ / paquete de 1
    Ahorro 40.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • Tiene todos los accesorios necesarios para funcionar con la bomba de laboratorio
El casete de flujo cruzado de laboratorio puede procesar hasta 5 litros de sobrenadante de cultivo celular y otras aplicaciones de laboratorio
Esta unidad reutilizable se puede utilizar junto con un segundo casete de flujo cruzado.
  • Reutilizables
  • Membrana de polietersulfona
  • 500 a 5000 ml (17 a 170 oz) rango de volumen
  • 3000 Dalton MWCO
  • Se puede utilizar con otra unidad simultáneamente
  • Sobrenadante de cultivo celular
  • Concentración vírica
  • Desalinización
  • Intercambio de tampones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo Centrivap
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Longitud (imperial) 4,96 in
Altura (imperial) 5,43 in
Altura (métrico) 0,4 cm
Longitud (métrico) 12,6 cm
Material Carcasa acrílica y canal de flujo, soporte de membrana de polipropileno, juntas de silicona y junta tórica
Anchura (métrico) 1 cm
Anchura (imperial) 0,39 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,6 x 1 x 0,4 cm (4,96 x 0,39 x 5,43 pulg)
Volumen (métrico) 5000 mL
Incluye Indicador de presión de resorte de polipropileno y acero inoxidable, restrictor de flujo de polipropileno y tubos peristálticos de PVC de tamaño 16 y accesorios de nailon
Tipo Casete de flujo cruzado
Volumen (imperial) 169,07 oz