Descripción
Las aplicaciones incluyen: aclaración de cerveza, vino, orina durante prueba refractométrica o de espectrofotometría; filtración de precipitados semicoloidales más finos, por ejemplo, los constituidos de proteínas, arcilla o bario precipitado en frío.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Formato | Disco |
| Para utilizar con (equipo) | Embudo cónico |
| Material | Celulosa, tierra de diatomeas |
| Grado | 470 |
| Grosor (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro (métrico) | 240 mm |