Learn More
Sartorius Balanzas analíticas de pesaje Secura™
Código de producto. 13512970 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
Legibilidad:
0,1 mg
Modelo:
124
224
Tiempo de estabilización:
2 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tiempo de estabilización unitSize
13512970 220 g 0,1 mg 224 2 s cada uno
13542970 120 g 0,1 mg 124 2 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13512970 Proveedor Sartorius N.º de proveedor SECURA2241S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Protección manual contra turbulencias de aire, adaptador de corriente universal, cable de datos USB, cubierta en uso, guía de aplicación, tapa antipolvo, protección redonda
Pesaje sencillo y fiable en áreas de trabajo reguladas
Pesaje sencillo y fiable en áreas de trabajo reguladas
Diseñado para clientes que trabajan en entornos regulados y necesitan resultados de alta calidad sin ningún riesgo. Secura garantiza la calidad de los resultados de medición, el cumplimiento de los requisitos normativos y la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo.
  • Pesaje sin riesgo: Bloqueo de transferencia de datos a una impresora o un equipo ante errores de funcionamiento más comunes
  • Control de nivel – función de monitorización de nivel optoelectrónica, mensajes de alarma y soporte interactivo para el usuario
  • SQmin programado en la balanza permite la monitorización activa del requisito de peso mínimo de la muestra USP
  • IsoCal™ proporciona una función de calibración y ajuste interna totalmente automática y motorizada con un nivel de acción configurable
  • Cal Audit Trail emite documentación trazable de todas las calibraciones y datos de ajuste dentro de la balanza
  • Impresiones de conformidad con GLP con los sellos de fecha y hora adecuados, con la impresora YDP30 GLP de Sartorius
  • La protección con contraseña prohíbe los cambios no autorizados de la configuración de pesaje
  • El innovador diseño de la carcasa permite una limpieza sencilla para obtener resultados exhaustivos
  • Protección redonda contra turbulencias optimizada y control de nivel para trabajar en de flujo de aire laminar
Especificaciones:
  • Calibración: calibración automática interna IsoCal; también ofrece externa
  • Nivel de seguridad: Configurable en tres niveles
  • Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Indicador de estabilidad: Sí
  • Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
  • Modelos verificados: Sí
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones estándar: pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización Pantalla táctil
Puntos de calibración 200 g
Certificaciones/conformidad 2009/23/CE, EN 45501:1992, OIML
Tipo de conexión Mini USB
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla Color Touchscreen
Legibilidad 0,1 mg
Incluye Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, in-u
Nivelado Sensor de nivelación optoelectrónico con función de alarma
Linealidad <±0,2 mg
Material Plástico ABS, fundición de aluminio
Modelo 224
Repetibilidad <±0,1 mg
Desviación de sensibilidad 1,5 ppm/°C
Tiempo de estabilización 2 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza analítica
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 8,5 in
Anchura (métrico) 21,6 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 9 cm
Altura (imperial) 12,6 in
Altura de la cámara (imperial) 8,22 in
Altura (métrico) 32 cm
Altura de la cámara (métrico) 20,9 cm
Fondo (imperial) 14,1 in
Fondo (métrico) 36 cm
Peso (imperial) 11,24 lb
Peso (métrico) 5,1 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 2 W
Amperaje 0,2 A
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Class I