Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de precisión Quintix™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15253956 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
210 g
310 g
510 g
610 g
Legibilidad:
1 mg
Modelo:
213
313
513
613
Tiempo de estabilización:
1 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tiempo de estabilización unitSize
15253956 610 g 1 mg 613 1 s cada uno
13532980 310 g 1 mg 313 1 s cada uno
13522980 510 g 1 mg 513 1 s cada uno
13552980 210 g 1 mg 213 1 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15253956 Proveedor Sartorius N.º de proveedor QUINTIX6131S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Adaptador de alimentación universal, cubierta de uso, guía de aplicación, cubierta antipolvo para equilibrio analítico
La tecnología de pesaje avanzada ofrece resultados fiables y precisos
La avanzada tecnología de pesaje proporciona resultados fiables y precisos
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza sin un manual.
  • Navegación por menús sencilla y aplicaciones integradas con solo tocar una tecla
  • Los iconos claramente visibles permiten operaciones de equilibrio fáciles de seguir; los resultados mostrados proporcionan a los usuarios información inmediata y confianza
  • Máxima precisión en todo momento, gracias a IsoCal™; calibración interna y ajuste de la balanza totalmente automático
  • El mantenimiento de registros es más fácil con Quintix USB enchufar y trabajar conexión a una impresora o equipo
Especificaciones:
  • Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
  • Calibración: Calibración interna, totalmente automática y motorizada; también ofrece externa
  • Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Indicador de estabilidad: Sí
  • Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
  • Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
  • Modelos verificados: Sí
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones estándar:
pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP, GMP
Tipo de conexión Mini USB
Capacidad 610 g
Tipo de pantalla Pantalla gráfica en color
Legibilidad 1 mg
Formato Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight
Incluye Adaptador de corriente universal, tapa de uso, aplicación
Nivelado Manual
Linealidad 2 mg
Material Oro, aluminio fundido a presión, plástico ABS
Modelo 613
Repetibilidad 1 mg
Tiempo de estabilización 1 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza de precisión
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 8,5 in
Anchura (métrico) 21,6 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 12 cm
Altura (imperial) 12,6 in
Altura de la cámara (imperial) 8,2 in
Altura (métrico) 32 cm
Altura de la cámara (métrico) 20,9 cm
Fondo (imperial) 14,1 in
Fondo (métrico) 36 cm
Peso (imperial) 10,8 lb
Peso (métrico) 4,9 kg
Tensión 100/240 V
Vataje 2 W
Legal for Trade Class I