Learn More
Sartorius Balanzas analíticas de pesaje Quintix™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13512980 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
60 g
120 g
220 g
Legibilidad:
0,1 mg
Modelo:
64
124
224
Incluye:
Cortavientos manual, adaptador de corriente universal
Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, USB
Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, USB, certificado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Incluye unitSize
13512980 120 g 0,1 mg 124 Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, USB cada uno
13502980 220 g 0,1 mg 224 Cortavientos manual, adaptador de corriente universal 1 PCS
15396811 60 g 0,1 mg 64 Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, USB 1 unidad
15315353 60 g 0,1 mg 64 Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, USB, certificado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13512980 Proveedor Sartorius N.º de proveedor QUINTIX1241S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, cable de datos USB, cubierta en uso, guía de aplicación, tapa antipolvo
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza. Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius Quintix™ proporcionan resultados fiables y precisos.
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza.Las balanzas analíticas de pesaje Sartorius Quintix™ proporcionan resultados fiables y precisos.
  • Navegación por menús sencilla y aplicaciones integradas con solo tocar una tecla
  • Los iconos claramente visibles permiten operaciones de equilibrio fáciles de seguir; los resultados mostrados proporcionan a los usuarios información inmediata y confianza
  • Máxima precisión en todo momento, gracias a IsoCal™ calibración interna totalmente automática y ajuste de la balanza
  • El mantenimiento de registros es más fácil con Quintix US enchufar y trabajar se conecta a una impresora o equipo
Especificaciones
  • Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
  • Calibración: Calibración interna totalmente automática; también ofrece externa
  • Unidades de peso: g, ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Indicador de estabilidad: Sí
  • Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
  • Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
  • Modelos verificados: Sí
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones estándar: pesaje; densidad; porcentaje; control de peso, retención de picos, recuento; condiciones inestables. Aplicaciones de laboratorio especiales como mezcla, componentes, estadísticas y conversión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización Pantalla táctil
Puntos de calibración 100 g
Certificaciones/conformidad 2009/23/CE, EN 45501:1992, OIML
Tipo de conexión Mini USB
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Color
Legibilidad 0,1 mg
Incluye Cortavientos manual, adaptador de corriente universal, USB
Nivelado Indicador de nivel de cristal manual con burbuja de aire
Linealidad 0,2 mg
Material Plástico ABS, fundición de aluminio
Peso mín. de la muestra 82 g
Modelo 124
Repetibilidad ±0,1 mg
Desviación de sensibilidad 1,5 ppm/°C
Tiempo de estabilización 2 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza analítica
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 8,5 in
Anchura (métrico) 21,6 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 9 cm
Altura (imperial) 12,6 in
Altura de la cámara (imperial) 8,22 in
Altura (métrico) 32 cm
Altura de la cámara (métrico) 20,9 cm
Fondo (imperial) 14,1 in
Fondo (métrico) 36 cm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Peso (imperial) 11 lb
Peso (métrico) 4,9 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 2 W
Amperaje 0,2 A
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Class I