Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de carga superior Practum™
Código de producto. 13592990 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
610 g
1,1 kg
2,1 kg
3,1 kg
5,1 kg
Legibilidad:
0.01 g
0.1 g
1 g
Modelo:
1102
2101
2102
3102
5100
5101
612
Tiempo de estabilización:
1,5 s
3 seg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tiempo de estabilización unitSize
13592990 5,1 kg 0.1 g 5101 3 seg. cada uno
13503000 5,1 kg 1 g 5100 3 seg. cada uno
13572990 1,1 kg 0.01 g 1102 1,5 s cada uno
13562990 2,1 kg 0.01 g 2102 3 seg. cada uno
13582990 610 g 0.01 g 612 3 seg. cada uno
15909446 2,1 kg 0.1 g 2101 1,5 s cada uno
15276707 3,1 kg 0.01 g 3102 1,5 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13592990 Proveedor Sartorius N.º de proveedor PRACTUM51011S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Adaptador de corriente universal, cubierta en uso, guía de aplicación
Lecturas uniformes con una excelente repetibilidad
Diseño de carcasa innovador y célula de peso resistente para mayor sencillez. Excelente conectividad al transferir resultados a la hoja de cálculo de Microsoft™ Excel™ o a la impresora YDP40.
  • Pague solo por lo que realmente necesita
  • Obtenga resultados profesionales con una balanza de primer nivel
  • Lecturas coherentes con una repetibilidad sobresaliente y protección de sobrecarga, para disfrutar de muchos años de fiabilidad
  • El bloqueo del supervisor evita cambios no intencionados en los ajustes
  • Transfiera datos de la balanza a la impresora o al ordenador e forma rápida y sencilla con la tecnología plug&play
  • La resistente protección contra turbulencias de aire soporta rigurosas rutinas de pesaje, por parte de múltiples usuarios
  • Se puede desmontar completamente para una limpieza cómoda
Especificaciones
  • Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
  • Unidades de peso: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: Bloqueo Kensington o sujeción con cable o cadena
  • Pesar por debajo de: Sí
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones
Pesaje, densidad, porcentaje, control de peso, retención de picos, recuento, condiciones inestables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DAkkS
Tipo de conexión Mini USB
Capacidad 5,1 kg
Tipo de pantalla Pantalla gráfica en color
Legibilidad 0.1 g
Formato Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight
Incluye Adaptador de corriente universal, cubierta de uso
Nivelado Manual
Linealidad ± 0,3 g
Material Oro, metal fundido a presión, acero inoxidable
Modelo 5101
Repetibilidad 0.1 g
Tiempo de estabilización 3 seg.
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza de precisión
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 8,5 in.
Anchura (métrico) 21,5 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 18 cm
Altura (imperial) 3,7 in.
Altura (métrico) 9,5 cm
Fondo (imperial) 14,1 in.
Fondo (métrico) 36 cm
Peso (imperial) 6,8 lb.
Peso (métrico) 3,1 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 2 w
Amperaje 0.2 A
Frecuencia 50/60 Hz