Learn More
Sartorius Balanzas de pesaje de precisión Practum™
Código de producto. 13552990 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
210 g
310 g
510 g
Modelo:
213
313
513
Tiempo de estabilización:
1 s
3 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Tiempo de estabilización unitSize
13552990 210 g 213 3 s cada uno
13542990 310 g 313 3 s cada uno
16333086 510 g 513 1 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13552990 Proveedor Sartorius N.º de proveedor PRACTUM2131S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, cubierta en uso, guía de aplicación
Consistent readings with outstanding repeatability.
Diseño de carcasa innovador y célula de peso resistente para mayor sencillez. Excelente conectividad al transferir resultados a una hoja de cálculo de Microsoft Excel o a la impresora YDP40.
  • Pague solo por lo que realmente necesita
  • Obtenga resultados profesionales con una balanza de primer nivel
  • Lecturas coherentes con una repetibilidad sobresaliente y protección de sobrecarga, para disfrutar de muchos años de fiabilidad
  • El bloqueo del supervisor evita cambios no intencionados en los ajustes
  • Transfiera datos de la balanza a la impresora o al ordenador e forma rápida y sencilla con la tecnología plug&play
  • La resistente protección contra turbulencias de aire soporta rigurosas rutinas de pesaje, por parte de múltiples usuarios
  • Se puede desmontar por completo para una limpieza cómoda
Especificaciones
  • Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
  • Unidades de peso: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
  • Selección de idioma: Inglés, francés, español
  • Bloqueo antirrobo: Bloqueo Kensington o sujeción con cable o cadena
  • Pesar por debajo de: Sí
  • Salida: Mini-USB
  • Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones
Pesaje, densidad, porcentaje, control de peso, retención de picos, recuento, condiciones inestables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión Mini USB
Capacidad 210 g
Tipo de pantalla Pantalla gráfica en color
Legibilidad 1 mg
Formato Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight
Incluye Adaptador de corriente universal, cable de datos USB, tapa de uso
Nivelado Manual
Linealidad 2 mg
Material Oro, aluminio fundido a presión, plástico ABS
Modelo 213
Repetibilidad 1 mg
Tiempo de estabilización 3 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50°F a 86°F
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza de precisión
Garantía 2 años
Anchura (imperial) 8,5 in
Anchura (métrico) 21,6 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 12 cm
Altura (imperial) 12,6 in
Altura de la cámara (imperial) 8,2 in
Altura (métrico) 32 cm
Altura de la cámara (métrico) 20,9 cm
Fondo (imperial) 14 in
Fondo (métrico) 36 cm
Peso (imperial) 10,8 lb
Peso (métrico) 4,9 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 2 w
Tensión 100/240 V
Vataje 2 W