Learn More
Sartorius Juegos de almohadillas de nutrientes (NPS) para el dispensador e.motion Microsart™
Código de producto. p-4229175 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de medios:
Azida
Cetrimida
Endo
Mosto
Schaufus Pottinger
Schaufus Pottinger (levadura y moho m Green)
Suero naranja
TGE
TTC estándar
Tergitol TTC
Diámetro exterior (métrico):
4,7 cm
5 cm
Tamaño de poro:
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de medios Diámetro exterior (métrico) Tamaño de poro Tamaño de la unidad
11790656 TGE 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
11740646 Mosto 5 cm 0,65 μm paquete de 100
11873272 Endo 5 cm 0,45 μm paquete de 100
11823272 Azida 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
11803282 TTC estándar 5 cm 0,45 μm paquete de 100
11813282 Tergitol TTC 5 cm 0,45 μm paquete de 100
11883272 Suero naranja 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
15922490 Tergitol TTC 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
15942490 Suero naranja 5 cm 0,45 μm paquete de 100
11843272 Cetrimida 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
11853272 Cetrimida 5 cm 0,45 μm paquete de 100
15922500 Schaufus Pottinger (levadura y moho m Green) 5 cm 0,8 μm paquete de 100
11863272 Endo 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
11893272 TTC estándar 4,7 cm 0,45 μm paquete de 100
11720646 Mosto 4,7 cm 0,65 μm paquete de 100
11710666 TGE 5 cm 0,45 μm paquete de 100
15912500 Schaufus Pottinger 5 cm 0,8 μm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 11790656 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 1407647RDN
Medios de cultivo estériles y deshidratados que se insertan individualmente en una placa de Petri y se esterilizan
Sartorius Los juegos de almohadillas nutritivas son medios de cultivo estériles y deshidratados diseñados para usarse con métodos de filtración de membrana. Cada juego de almohadillas nutritivas incluye los filtros de membrana adecuados (en diámetros de 47 o 50 mm), que también son estériles y están envasados individualmente. Simplemente humedezca las almohadillas de nutrientes con agua estéril y desmineralizada (o destilada) y estarán listas para usar inmediatamente. Cumplen con regulaciones y recomendaciones internacionales que incluyen, entre otras: farmacopeas internacionales, DIN y ISO normas, las Normas Americanas para Agua y Alimentos, las regulaciones de agua mineral, las pautas de las cervecerías, como MEBAC o EBC, y las recomendaciones de la industria alimentaria, como LMBG, NCA e ICUMSA.
  • Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
  • Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
  • Manipulación sencilla
  • Guía de validación disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas DIN e ISO
Color Verde
Formulario Deshidratado
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios TGE
Tipo de producto Almohadilla nutritiva
Esterilidad Estéril
Tipo de prueba Detección microbiana
Para utilizar con (aplicación) Recuento de colonias totales
Color de rejilla Verde oscuro
Tipo de empaquetado Envasado individual
Tamaño de poro 0,45 μm
Diámetro exterior (imperial) 1,85 in
Diámetro exterior (métrico) 4,7 cm