Learn More
Sartorius Juegos de almohadillas de nutrientes (NPS) para el dispensador e.motion Microsart™
Tienda Sartorius ProductosDescripción
Sartorius Los juegos de almohadillas nutritivas son medios de cultivo estériles y deshidratados diseñados para usarse con métodos de filtración de membrana. Cada juego de almohadillas nutritivas incluye los filtros de membrana adecuados (en diámetros de 47 o 50 mm), que también son estériles y están envasados individualmente. Simplemente humedezca las almohadillas de nutrientes con agua estéril y desmineralizada (o destilada) y estarán listas para usar inmediatamente. Cumplen con regulaciones y recomendaciones internacionales que incluyen, entre otras: farmacopeas internacionales, DIN y ISO normas, las Normas Americanas para Agua y Alimentos, las regulaciones de agua mineral, las pautas de las cervecerías, como MEBAC o EBC, y las recomendaciones de la industria alimentaria, como LMBG, NCA e ICUMSA.
- Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
- Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- Manipulación sencilla
- Guía de validación disponible
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas DIN e ISO |
| Color | Verde |
| Formulario | Deshidratado |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de medios | Suero naranja |
| Tipo de producto | Suero naranja |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de prueba | Detección microbiana |
| Para utilizar con (aplicación) | Microorganismos tolerantes a ácidos |
| Color de rejilla | Verde oscuro |
| Mostrar más |