Learn More
Sartorius Filtros de membrana de celulosa estériles y sin rejilla
Código de producto. 10768582 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acetato de celulosa
Nitrato de celulosa
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
1,2 μm
8 μm
Diámetro (métrico):
47 mm
50 mm
N.° por paquete:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 PCS
paquete de 100
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tamaño de poro Diámetro (métrico) N.° por paquete unitSize
10768582 Nitrato de celulosa 0,8 μm 47 mm 100/paq. paquete de 100
10460853 Acetato de celulosa 0,45 μm 47 mm 100/paq. paquete de 100
11714163 Nitrato de celulosa 0,65 μm 47 mm 100/paq. paquete de 100
10672402 Nitrato de celulosa 1,2 μm 47 mm 100/paq. paquete de 100
10261241 Nitrato de celulosa 0,45 μm 50 mm 100/paq. paquete de 100
10082391 Nitrato de celulosa 0,45 μm 47 mm 100/paq. 10 GR
10395041 Acetato de celulosa 0,2 μm 50 mm 100/paq. paquete de 100
10307311 Nitrato de celulosa 8 μm 50 mm 100/paq. paquete de 100
10632042 Acetato de celulosa 0,2 μm 47 mm 100/paq. 100 PCS
10062261 Acetato de celulosa 0,45 μm 50 mm 100/paq. paquete de 100
10756662 Nitrato de celulosa 8 μm 47 mm 100/paq. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10768582 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 1130447ACN
Garantice el control de calidad en la filtración microbiológica rutinaria. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa estériles con rejilla Sartorius son membranas envasadas individualmente para el recuento de colonias, pruebas de partículas y pruebas de microscopía y esterilidad. Elija entre membranas de acetato de celulosa o nitrato de celulosa en una variedad de tamaños de poro.
Garantice el control de calidad en la filtración microbiológica rutinaria. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa estériles con rejilla Sartorius son membranas envasadas individualmente para el recuento de colonias, pruebas de partículas y pruebas de microscopía y esterilidad. Elija entre membranas de acetato de celulosa o nitrato de celulosa en una variedad de tamaños de poro.
Filtros estériles, envasados individualmente para un estricto control de calidad
  • Preesterilizados mediante radiación gamma a 25 kGray
  • Listos para su uso para ahorrar tiempo de preparación
  • Evita la contaminación de los filtros restantes en envases abiertos
  • La identificación de filtro y el número de lote están impresos en cada sobre individual
  • Se comprueba cada membrana para garantizar:
    • No resulta dañada en modo alguno
    • Se ha colocado correctamente sin deslizamiento bajo el sellado del borde
    • Está libre de partículas
    • Cada sobre tiene letras legibles
Membranas de alta calidad para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio
  • Retención de partículas definida y unas tasas de recuperación extraordinarias y fiables de microorganismos
  • Selección de dos materiales de membrana:
    • Los filtros de nitrato de celulosa (éster de celulosa mixto) garantizan una retención eficaz combinada con altos caudales y un crecimiento óptimo de las colonias.
    • Los filtros de acetato de celulosa combinan altos caudales y estabilidad térmica con características de adsorción muy bajas.
  • Disponible en 7 tamaños de poro diferentes: μ0,2 m, μ0,45 m, μ0,65 m, μ0,8 m, 1,2 μm, 3,0 μm y 8,0 μm
    • Los μfiltros de 8 m se utilizan como prefiltros en un accesorio de prefiltro. Retienen las partículas gruesas, mientras que permiten a los microorganismos a través de la recuperación en un filtro bacteriano-retentivo
    • Los μfiltros de 0,2 µm son el estándar para la filtración estéril y están validados por la prueba de desafío bacteriano (BCT )
    • Los μfiltros de 0,45 m se fabrican según ISO 7704
  • Filtros blancos sin rejilla con 47 o 50 mm (1,9 o 2 in) de diámetro tamaños de diámetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Filtro de membrana
Formato Disco
Material Nitrato de celulosa
Material (membrana) Nitrato de celulosa
Tamaño de poro 0,8 μm
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía
Hidrofobicidad Hidrófilo
Envasadas individualmente
N.° por paquete 100/paq.
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (imperial) 1,9 in
Diámetro (métrico) 47 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P230-Mantener humedecido con .
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
  • P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.