Descripción
Una nueva bomba de vacío de laboratorio capaz de crear suficiente vacío para la filtración al vacío y la transferencia simultánea del líquido filtrado a los desechos
Diseñada para bombear tanto gas como líquidos, lo que significa que no hay pérdida de eficacia o fallos de funcionamiento por el agua aspirada al cabezal de la bomba
- Ideal para la filtración de muestras en microbiología
- Alcanza una presión transmembranal de 600 mbar y un caudal de >4 l/min
- Caudales constantes
- Vacío máximo definido
- Accesorio ideal para colectores de 3, 2 y 1 ramas que reduce la complejidad del funcionamiento
- Sin necesidad de matraces de aspiración ni trampas de agua
- Ahorra un 70 % de espacio de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 0,4 bar |
| Requisitos eléctricos | 100/230 V 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,7 x 6,7 x 7,5 pulg (120 x 170 x 190 mm) |
| Material | PTFE, ETFE, Polipropileno, EPDM |
| Temperatura máx. (imperial) | 176 °F |
| Temperatura máx. (métrico) | 80 °C |
| Caudal | 4 l/min |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura total (imperial) | 7,5 in |
| Altura global (métrico) | 19 cm |
| Mostrar más |