Learn More
Sartorius Muestreador de aire portátil MD8 Airport
Código de producto. 10638771 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
10, 20, 30, 50, 125 l/min.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
10638771 10, 20, 30, 50, 125 l/min. 1 PCS
1 options
Código de producto. 10638771 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 16757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10205.00€
    5677.75€ / paquete de 1
    Ahorro 4527.25€
    44% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
El muestreador de aire portátil MD8 Airport para mediciones de impacto y monitorización de fondo con membranas de gelatina.
AirPort MD8 es el nuevo muestreador de aire para la industria farmacéutica, la biotecnología, la industria de alimentos y bebidas, para el cuidado del medio ambiente en hospitales y para la seguridad en las obras. Para garantizar resultados de medición fiables y exactos, el AirPort MD8 utiliza el método de filtración por membrana de gelatina o el método de impactación con BACTair™ .
  • Alimentado por batería y portátil para uso universal
  • Nivel de energía de la batería indicado claramente, por lo que el rendimiento constante durante el muestreo está garantizado
  • Diseño ergonómico y fácil de limpiar
  • Posibilidades de ajuste flexibles del flujo de volumen y el volumen de la muestra
  • Caudal de aire:
    • 10 l/min, 20 l/min, 30 l/min, 50 l/min
    • 125/ l/min (Solo cuando se utilizan placas de medios de cultivo BACTairTM)
  • Información fácil de usar con la opción de cinco idiomas: Inglés, francés, alemán, italiano y español
  • Se almacenan los últimos parámetros utilizados incluso tras un apagado automático
  • El dispositivo se puede calibrar in situ
  • Compatible con CSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal de aire 10, 20, 30, 50, 125 l/min.
Peso (métrico) 2,5 kg
Batería NiMH recargable
Incluye Muestreador de aire, cargador de batería, instrucciones de funcionamiento, certificado de calibración.
Consumo de energía De 5 a 14 vatios en función de la caída de presión del filtro
Certificaciones/conformidad Compatible con CSA
Tipo de producto Muestreador de aire portátil
Para utilizar con (aplicación) Para cuidado medioambiental en hospitales y para la seguridad en lugares de trabajo
Tensión 115/230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 135 x 165 mm