Learn More
Sartorius Embudos para Combisart™
Código de producto. 10446741 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Embudo
Tapa del embudo
Incluye:
Abrazadera de bloqueo
Pequeño puerto central de aire
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Incluye Tamaño de la unidad
10446741 Embudo Abrazadera de bloqueo cada uno
10243541 Tapa del embudo Pequeño puerto central de aire cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10446741 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 6981002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00€
    373.92€ / paquete de 1
    Ahorro 23.08€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Embudos reutilizables de acero inoxidable Combisart™ para enumeración microbiana y recuento de partículas.
  • Especialmente diseñados para su uso en la garantía de calidad microbiológica, estos tres soportes para filtros solo difieren en su capacidad.
  • Los embudos reutilizables cuentan con una abrazadera de bloqueo especial que simplifica la colocación y extracción del filtro de membrana, lo que garantiza un bloqueo seguro.
  • Para la trazabilidad, cada embudo de filtro tiene un número de serie individual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Combisart Embudo
Incluye Abrazadera de bloqueo
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Embudo