Learn More
Sartorius Membranas de gelatina para el control medioambiental del aire
Código de producto. 15992460 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
80 mm
Envasadas individualmente:
No: 5 filtros/bolsa
Sí, en 3 bolsas de PE cada uno
Sí, en 3 bolsas de PE cada uno, etiqueta en la bolsa más interna
Sí: en 1 bolsa de PE cada uno
N.º por caja:
10 x 5 paq.
Paquete 20 X 5
Paquete de 10
Tamaño de la unidad:
10 PCS
50 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Envasadas individualmente N.º por caja unitSize
15992460 25 mm No: 5 filtros/bolsa 10 x 5 paq. paquete de 50
10197380 37 mm No: 5 filtros/bolsa 10 x 5 paq. paquete de 50
10260052 47 mm No: 5 filtros/bolsa 10 x 5 paq. 50 PCS
10076821 47 mm No: 5 filtros/bolsa Paquete 20 X 5 paquete de 100
10097910 80 mm No: 5 filtros/bolsa 10 x 5 paq. paquete de 50
10472491 80 mm Sí, en 3 bolsas de PE cada uno Paquete de 10 paquete de 10
11710906 80 mm Sí, en 3 bolsas de PE cada uno, etiqueta en la bolsa más interna Paquete de 10 paquete de 10
10759171 80 mm Sí: en 1 bolsa de PE cada uno Paquete de 10 10 PCS
10017930 50 mm No: 5 filtros/bolsa 10 x 5 paq. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15992460 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 1260225ALK
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoger microbios y virus en el aire. Las membranas de gelatina de monitorización del aire ambiental Sartorius garantizan resultados fiables y precisos. Son estériles y solubles en agua con una alta tasa de retención. Elija entre una amplia gama de tamaños en filtros desechables de una sola envoltura con soportes o paquetes de discos filtrantes.
Completamente soluble en agua para mantener los microorganismos
  • La viabilidad de los microorganismos recolectados se conserva para un y relevante tiempo de muestreo significativo
  • Los microbios en una muestra pueden cultivarse en/sobre diferentes nutrientes medios de comunicación
  • Se pueden medir los recuentos bajos y altos de bacterias
  • La muestra no se ve afectada por los inhibidores
  • La solubilidad del filtro de gelatina es un requisito previo para el virus muestreo
Para usar con el MD8 Airscan™ muestreadores de aire (método de filtro de gelatina)
  • Disponible como discos de filtro, adecuados para el portafiltros 17655 (80 mm de diámetro). suministrado con el MD8 Airscan , así como en diámetros más pequeños.
  • Las opciones de filtro desechables son unidades envasadas individualmente, preesterilizadas y listas para conectar, cada una de las cuales consta de un filtro de membrana de gelatina y un soporte
Tasas de retención
  • Esporas de Bac. subtilis niger 99,9995 % a velocidad de entrada de 0,25 m/s.
  • Coli-fagos: Fago T1, 99,9 % a velocidad de entrada de 0,3 m/s y 50 % de humedad rel. del aire
  • Fago T3 , 99,94% a 0,3 m/s de velocidad de entrada y 80% de aire rel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Filtro de membrana
Formato Disco
Material Gelatina
Tamaño de poro 3,0 μm
Esterilidad Estéril
Envasadas individualmente No: 5 filtros/bolsa
N.º por caja 10 x 5 paq.
Cantidad 10 × 5/paq.
Grosor (métrico) 250 μm
Tipo Filtro de gelatina
Mojabilidad Soluble en agua
Diámetro (métrico) 25 mm