Learn More
Sartorius Balanzas de carga superior Entris™
Código de producto. 15203923 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
820 g
820 g
2,2 kg
2200 g
3,2 kg
3200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 kg
5200 g
6200 g
8,2 kg
8200 g
Legibilidad:
10 mg
10 mg
100 mg
100 mg
Incluye:
Calibración interna
Calibración externa
Calibración interna
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Incluye unitSize
15203923 6200 g 10 mg Calibración externa cada uno
15213923 4200 g 10 mg Calibración interna cada uno
15223923 3200 g 10 mg Calibración externa cada uno
15233923 2200 g 10 mg Calibración externa cada uno
15243923 820 g 10 mg Calibración externa cada uno
15253923 8,2 kg 100 mg Calibración externa 1 PCS
15263923 5200 g 100 mg Calibración externa cada uno
15273923 2200 g 100 mg Calibración externa cada uno
15293903 820 g 10 mg Calibración interna cada uno
15283903 2200 g 10 mg Calibración interna cada uno
15223913 2,2 kg 100 mg Calibración interna cada uno
15203913 8200 g 100 mg Calibración interna cada uno
15263903 4,2 kg 10 mg Calibración interna cada uno
15213913 5,2 kg 100 mg Calibración interna cada uno
15234946 5,2 kg 100 mg Calibración interna cada uno
15273903 3,2 kg 10 mg Calibración interna cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 15203923 Proveedor Sartorius N.º de proveedor ENTRIS62021S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Cuando necesita realizar una gran carga de trabajo de aplicaciones repetitivas de manera rápida
  • Pantalla de alto contraste y retroiluminación blanca con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en cualquier condición de iluminación de la sala
  • Nuevo concepto de funcionamiento: configuración fácil de ajustes individuales guiada por indicaciones de texto breves basadas en menús (selección de 5 idiomas) y navegación sencilla mediante las teclas del cursor
  • Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para la conexión de la balanza a un puerto USB
  • Máxima sencillez de funcionamiento
  • Todas las teclas tienen una acción de clic positivo
  • Panel de control claramente definido
  • La celda de pesaje monolítico proporciona una alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta extremadamente rápidos
  • Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de visualización
  • Interfaz de usuario basada en el idioma
  • Conmutación de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje en porcentaje, conmutación de unidades, pesaje de animales, neto-total, cálculo, determinación de densidad y recuento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232C, 25 clavijas
Capacidad 6200 g
Legibilidad 10 mg
Incluye Calibración externa
Linealidad 30 mg
Modelo ENTRIS6202-1S
Repetibilidad 10 mg
Tiempo de estabilización 1.5 s
Tipo Balanza de carga superior
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.)
Anchura de la cubeta (métrico) 180 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 180 mm
Peso (imperial) 6.8 lb.
Peso (métrico) 3.1 kg