Learn More
Sartorius Balanzas de precisión Entris™
Código de producto. 15263913 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
150 g
320 g
320 g
420 g
620 g
Modelo:
ENTRIS153-1S
ENTRIS153i-1S
ENTRIS323-1S
ENTRIS323i-1S
ENTRIS423-1S
ENTRIS423i-1S
ENTRIS623-1S
ENTRIS623i-1S
Tiempo de estabilización:
1,0 s
1,0 s
1,1 s
1,3 s
1,3 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Tiempo de estabilización unitSize
15263913 620 g ENTRIS623-1S 1,0 s cada uno
15283913 150 g ENTRIS153-1S 1,3 s cada uno
15273913 420 g ENTRIS423-1S 1,0 s cada uno
15293913 320 g ENTRIS323-1S 1,1 s cada uno
15253903 320 g ENTRIS323i-1S 1,1 s cada uno
15223903 420 g ENTRIS423i-1S 1,0 s cada uno
15233903 150 g ENTRIS153i-1S 1,3 s cada uno
15203903 620 g ENTRIS623i-1S 1,0 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15263913 Proveedor Sartorius N.º de proveedor ENTRIS6231S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ofrece resultados de pesaje eficaces y fiables en su trabajo diario. Las balanzas de precisión Sartorius Entris™ proporcionan una interfaz de usuario fácil y claramente estructurada, asignación de claves lógicas y excelente legibilidad para un funcionamiento sin errores.
  • Pantalla de alto contraste y retroiluminación blanca con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en cualquier condición de iluminación de la sala
  • Nuevo concepto de funcionamiento: configuración fácil de ajustes individuales guiada por indicaciones de texto breves basadas en menús (selección de 5 idiomas) y navegación sencilla mediante las teclas del cursor
  • Disponibles con calibración interna o externa 
  • Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para la conexión de la balanza a un puerto USB
  • Completa sencillez de funcionamiento
  • Todas las teclas tienen una acción de clic positivo
  • Panel de control claramente definido
  • La celda de pesaje monolítico proporciona una alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta extremadamente rápidos
  • Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de visualización
  • Interfaz de usuario basada en el idioma
  • Conmutación de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje en porcentaje, conmutación de unidades, pesaje de animales, neto-total, cálculo, determinación de densidad y recuento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Externo
Capacidad 620 g
Legibilidad 1 mg
Linealidad 2 mg
Modelo ENTRIS623-1S
Repetibilidad 1 mg
Tiempo de estabilización 1,0 s
Dimensiones (Pr x An x Al) 230 x 303 x 136 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 115 mm