Learn More
Sartorius™ Cubis™ MSA High-Capacity Toploader Balances
Código de producto. 15520355 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
20,2 kg
Legibilidad:
100 mg
Modelo:
20201S
Tiempo de estabilización:
1,5 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tiempo de estabilización unitSize
15520355 20,2 kg 100 mg 20201S 1,5 s cada uno
1 options
Código de producto. 15520355 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor MSA20201S000D0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Speed and reliable results for the largest sample sizes
Las básculas de pesaje de carga superior y de alta capacidad MSA forman parte de la serie de equipos modulares CUBIS, que incorporan una célula de peso monolítica de segunda generación mecanizada para una mayor precisión y una respuesta ultrarrápida para obtener resultados rápidamente y disfrutar de una reproducibilidad excepcional. También permite la personalización para cumplir las aplicaciones de laboratorio específicas y satisfacer los requisitos más estrictos, además permitir elegir la configuración para que el usuario invierta solo en lo necesario.
En el entorno más duro de las plantas técnicas, las dimensiones de los contenedores y las grandes cantidades de material exigen que los instrumentos de pesaje sean significativamente más robustos que los utilizados en los laboratorios de control de calidad o de investigación. Además, se imponen mayores exigencias en materia de protección y limpieza. Con superficies regulares y de la máxima calidad, además de una clase de protección IP54, la balanza de alta capacidad Cubis es capaz de soportar estas condiciones. Proporciona resultados fiables y rápidos para tamaños de muestra grandes, incluso en las condiciones más adversas.
  • Ofrece el mayor nivel de seguridad al proporcionar una fiabilidad de resultados de pesaje sin concesiones y siempre conforme a las normas
  • Tiempos de medición cortos se traducen en tiempo ganado — en cada medición
  • Indica al usuario cuando es necesario nivelar — indicaciones interactivas (en tiempo real) guían al usuario para colocar el nivel de burbuja de forma rápida y adecuada; le indica qué pedal de nivel girar y en qué dirección)
  • Incluye IsoCal™, una función de calibración/ajuste totalmente automática
  • La bandeja de pesaje se puede extraer fácil para limpiarla; tamaño de la bandeja 400 x 300 mm
  • Bandeja Q: Minimiza automáticamente los errores de carga descentrada para maximizar la precisión del pesaje
  • Ofrece una amplia selección de accesorios para numerosas opciones
Control y pantalla MSA
  • Tecnología de gama alta con excelente funcionamiento y calidad de visualización, especialmente para aplicaciones complejas
  • Pantalla táctil inclinable y extraíble con TFT en color de alta resolución para reproducción brillante de texto y gráficos
  • Viene de serie con interfaces de comunicación USB, RS232C 25 pines y Ethernet, así como lector de tarjetas SD integrado para almacenar y transferir datos cómodamente
  • Guía Q: Nueva gestión de tareas/usuarios con asistente para un funcionamiento y programación sencillos
  • Garantice la seguridad y fiabilidad de los resultados con Advanced Pharma Compliance mediante la gestión de usuarios/contraseñas, la función de seguimiento de auditorías, las funciones de mensajes de alerta y recordatorio
  • Los complementos y actualizaciones de aplicaciones totalmente personalizados permiten una mayor rapidez y un trabajo más eficiente, además de mejorar de la fiabilidad de los procesos (Q-Apps)
  • Aplicaciones: Pesaje básico, pesaje en porcentaje, promedio (peso animal), conversión de unidad de masa, recuento, formulación, determinación de densidad, totalización, pesaje de control, memoria de segunda tara, identificadores individuales (ID), cálculos, estadísticas, funciones controladas por tiempo, Cubis Individual (Q-Apps)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización Pantalla táctil, teclas
Certificaciones/conformidad ISO, FDA/USP, GxP
Tipo de conexión RS-232 25 pines, RS232 9 pines, bluetooth, puerto PS/2
Capacidad 20,2 kg
Tipo de pantalla TFT
Legibilidad 100 mg
Clasificación IP IP 54
Nivelado Semiautomático
Linealidad ≤± 200 mg
Tiempo de medición ≤1,5 s
Modelo 20201S
Repetibilidad ≤± 100 mg
Tiempo de estabilización 1,5 s
Intervalo de temperatura (imperial) 41°F a 104°F
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 40°C
Carga de prueba 5000 g
Tipo Balanza de gran capacidad
Anchura de la cubeta (imperial) 15,7 in
Anchura de la cubeta (métrico) 40 cm
Fondo de la cubeta (imperial) 11,8 in
Fondo de la cubeta (métrico) 30 cm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Vataje 7 W
Amperaje 1 A
Frecuencia 50/60 Hz