Descripción
- Opción R (YDO01MS-R): Interfaz de datos RS-232C, 25 pines, para la conexión de equipos accesorios Cubis
- Opción B (YDO01MS-B): Módulo de interfaz Bluetooth™ para la conexión inalámbrica de la impresora de datos YDP10BT
- Opción P (YDO01MS-P): Interfaz de datos RS-232C, 9 pines, incluye puerto PS/2 para conectar un PC o un teclado
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Balanza Cubis |
| Tipo de conexión | Opción P: RS-232, 9 pines, PS/2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión de un PC o un teclado |
| Tipo | Interfaz de datos |