Learn More
Sartorius Sistema completo para modelos Vivaflow™
Código de producto. 11576434 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Vivaflow™ 200
Vivaflow™ 50
Área de filtración:
200 cm2
50 cm2
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Área de filtración unitSize
11576434 Vivaflow™ 50 50 cm2 cada uno
11556434 Vivaflow™ 200 200 cm2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11576434 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VFS504
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Juego completo de accesorios para el concentrador modular Vivaflow™ tangencial de flujo con una bomba 115 V.
Los concentradores modulares de flujo tangencial Vivaflow 50 y Vivaflow 200 ofrecen una concentración considerablemente más rápida con menos retención que dispositivos similares. La trayectoria exclusiva de flujo inverso y canal fino combina una turbulencia de flujo cruzado considerablemente mayor con requisitos de bomba bajos
Sistema completo Vivaflow 200
  • Pueden concentrar 1 l hasta 50 veces en menos de 30 minutos.
  • Para una filtración más rápida o para procesar volúmenes de 5 l o más, se pueden conectar dos módulos Vivaflow 200 en paralelo
  • Incluye bomba (115 V), cabezal de bomba Easy-Load (tamaño 16), tubos, depósito de diafiltración/muestra de 500 ml
Sistema completo Vivaflow 50
  • Concentra volúmenes pequeños de hasta 100 ml en menos de 10 ml en unos pocos minutos
  • Hasta seis módulos interconectados pueden concentrar 3 l más de 50 veces en 60 minutos.
  • Incluye bomba (115 V), cabezal de bomba Easy-Load (tamaño 16), tubos, depósito de diafiltración/muestra de 500 ml, soporte de módulo, indicador de presión, conectores en T, interconectores de serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltration
Para utilizar con (equipo) Vivaflow™ 50
Material Junta tórica y junta de silicona, polipropileno, indicador de presión de resorte de acero inoxidable, restrictor de flujo de polipropileno, accesorios de nailon, tubos de PVC (grado médico)
Material (membrana) TPX
Esterilidad Non-sterile
Área de filtración 50 cm2
Incluye Bomba (115 V), cabezal de bomba Easy-Load (tamaño 16), tubos, muestra de 500 ml, depósito de diafiltración, soporte de módulo, indicador de presión, conectores en T, interconectores de serie
Cantidad Unidad
Tipo Sistema de concentración
Retención de volumen (métrico) 1,5 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,21 x 0,98 x 3,3 pulg (10,7 x 2,5 x 8,4cm)
Longitud (imperial) 4,21 in
Longitud (métrico) 10,7 cm
Anchura (imperial) 0,98 in
Anchura (métrico) 2,5 cm
Altura (imperial) 3,3 in
Altura (métrico) 8,4 cm