Learn More
Sartorius Medios de nutrientes Biosart™ 100
Código de producto. 11776025 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Detecta:
Enterococci
Escherichia coli y coliformes
Levaduras y mohos
Levaduras, mohos y bacterias
Pseudomonas aeruginosa
Recuento total
Tipo de medios:
Caso
Cetrimida
KF Strep; Azida
Lauril sulfato/Teepol
Levadura y moho m-Green, Schaufus Pottinger
Medios WL; Wallerstein
Mosto
R2A
Recuento total TTC
Sabouraud
Selectivo de levaduras y mohos m-Green
TGE; recuento total
Tergitol TTC
WL diferencial; Wallerstein diferencial
m Endo
mFC
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Detecta Tipo de medios Tamaño de la unidad
11776025 Escherichia coli y coliformes Lauril sulfato/Teepol paquete de 50
10516281 Escherichia coli y coliformes Tergitol TTC paquete de 50
11756025 Recuento total Caso paquete de 50
10747081 Pseudomonas aeruginosa Cetrimida paquete de 50
10042301 Enterococci KF Strep; Azida paquete de 50
11766025 Levaduras y mohos Selectivo de levaduras y mohos m-Green paquete de 50
11753693 Escherichia coli y coliformes m Endo paquete de 50
10072301 Escherichia coli y coliformes mFC paquete de 50
10652602 Levaduras y mohos Levadura y moho m-Green, Schaufus Pottinger paquete de 50
10307601 Recuento total R2A paquete de 50
11786025 Levaduras y mohos Sabouraud 50 PCS
10265421 Enterococci WL diferencial; Wallerstein diferencial paquete de 50
11762335 Recuento total Recuento total TTC paquete de 50
15932530 Levaduras y mohos Mosto paquete de 50
10178572 Levaduras, mohos y bacterias Medios WL; Wallerstein paquete de 50
10009920 Recuento total TGE; recuento total paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11776025 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 1640002LSK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Medios de nutrientes microbiológicos para unidades de filtración
Biosart™ Los 100 monitores han sido diseñados específicamente para realizar pruebas microbiológicas de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Estos monitores estériles con filtro de membrana y alfombrilla de celulosa incorporados están listos para su uso. Biosart™ 100 medios nutritivos para humedecer la almohadilla están disponibles en ampollas de plástico convenientes y esterilizadas individualmente. Cada caja de Biosart™ 100 Medios Nutritivos contiene 50 ampollas con medio estéril, cada una con 2,5 ml y un certificado de lote. Si se almacenan en condiciones adecuadas (+°4 C), los medios de cultivo tienen una vida útil de 12 meses (excepto Endo, KF Strep, Lauril Sulfato y Tergitol que tienen una vida útil de 9 meses). Biosart™ 100 Nutrient Media cumple con las regulaciones y recomendaciones internacionales: Farmacopeas internacionales, DIN y ISO normas, las Normas Americanas para Agua y Alimentos, regulaciones de agua mineral, directrices de las industrias de alimentos y bebidas. Dentro del alcance del procedimiento de garantía de calidad y los estrictos estándares de control de calidad, cada lote ha pasado Sartorius Se han superado con éxito las pruebas internas de promoción del crecimiento, esterilidad y parámetros físicos y técnicos. Los™ medios nutritivos Biosart 100 son cómodos de usar y eliminan la necesidad de manipular ampollas de vidrio.
  • Medios preesterilizados
  • Certificado de calidad para cada lote
  • Conformidad con las normativas internacionales
  • Recuperación uniforme
  • Listo para su uso
  • Vida útil aumentada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de caldo Teepol Laurilsulfato
Certificaciones/conformidad DIN, ISO
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Detecta Escherichia coli y coliformes
Formulario Líquido
Formato Medios líquidos, ampollas
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Lauril sulfato/Teepol
Tipo de producto Medios entubados
Esterilidad Estéril
Clase de organismo diana Bacteria, Coliformes
Tipo de prueba Pruebas microbiológicas
Volumen de llenado 2.5 mL
Para utilizar con (aplicación) Análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos
Incluye 50 ampollas
Condiciones de incubación De 18 a 24 horas a 36 ±2 °C
Tiempo de incubación De 18 a 24 horas.
Material Plástico
N.° por paquete 50
Tipo de empaquetado Ampolla
Cantidad 2,5 ml
Calidad de fabricación DIN y ISO Normas