Learn More
Sartorius Monitores Biosart™ 100
Código de producto. 10669151 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
Color de rejilla:
Blanco
Blanco/negro
Gris/blanco
Negro/blanco
Verde/verde oscuro
Material (membrana):
Celulosa regenerada
Nitrato de celulosa
Envase:
A granel
Bandejas
Envasado individual
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 48
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Color de rejilla Material (membrana) Envase unitSize
10669151 0,45 μm Blanco/negro Nitrato de celulosa Envasado individual 48 PCS
11813292 0,45 μm Negro/blanco Nitrato de celulosa Bandejas 48 PCS
11745805 0,45 μm Blanco/negro Nitrato de celulosa A granel 48 PCS
15942530 0,2 μm Blanco/negro Nitrato de celulosa Bandejas paquete de 48
10164331 0,2 μm Blanco/negro Nitrato de celulosa Envasado individual paquete de 48
11765805 0,45 μm Blanco/negro Nitrato de celulosa Bandejas paquete de 48
11775805 0,45 μm Negro/blanco Nitrato de celulosa A granel paquete de 48
10112802 0,45 μm Verde/verde oscuro Nitrato de celulosa Envasado individual paquete de 48
15952530 0,8 μm Gris/blanco Nitrato de celulosa Bandejas paquete de 48
11795805 0,45 μm Gris/blanco Nitrato de celulosa A granel paquete de 48
11705815 0,45 μm Blanco Celulosa regenerada Bandejas paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10669151 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 164014706ACK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    296.00€ / paquete de 48
    Ahorro 11.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados específicamente para el análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Sartorius Biosart™ 100 Los monitores son desechables estériles con un filtro de membrana incorporado y una almohadilla de celulosa lista para usar. Las líneas de rejilla impresas facilitan el recuento, especialmente para recuentos de bacterias mayores y para microcolonias, pero no influye en el crecimiento.
Proporciona análisis microbiológicos de volúmenes de muestras relativamente grandes que tienen un número bajo de microbios, siendo la filtración con membrana un paso esencial. Adecuado para análisis de volúmenes inferiores mediante la colocación de una muestra en unos cuantos ml de solución de NaCl fisiológica estéril. Diseñado específicamente para el análisis microbiológico de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Estos desechables estériles con filtro con membrana incorporado y alfombrilla de celulosa integrados están listos para su uso. Después de la filtración, sólo tiene que quitar el embudo de 100 ml para convertir el monitor en una placa de Petri. Los medios de cultivo para humedecer la alfombrilla están disponibles en cómodas ampollas de plástico, esterilizadas individualmente. Unidades de filtro listas para su uso, diseñadas para colocarse en las bases de un colector de vacío. Garantiza la identificación de todas las colonias. Los monitores están disponibles en una amplia variedad de tipos diferentes: Monitores con membranas de nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención con altas velocidades de caudal y un crecimiento de colonias óptimo. Las líneas de rejilla impresas facilitan el recuento, especialmente para recuentos de bacterias mayores y para microcolonias, pero no influye en el crecimiento. Los tres distintos colores de filtro, verde, blanco y gris (después de humedecerse negro), permiten obtener el mejor contraste con las colonias. Los monitores con membrana de celulosa regenerada, un material que combina altos caudales con alta estabilidad química, son ideales para pruebas de carga biológica en el sector veterinario, donde muchos productos están basados en disolventes.
  • Caudal alto
  • Alto rendimiento total
  • Disponibles como estériles, envasados individualmente
  • Filtros de membrana certificados: conozca ISO 7704
  • Disponibles en cinco colores
  • Sin zonas adhesivas hidrófobas
  • Validado
  • Listos para su conexión, fáciles de utilizar y características de manipulación prácticas
  • Cantidad mínima de equipo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del adaptador Polietileno
Certificaciones/conformidad ISO 7704
Color Blanco/negro
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Filtro de presión listo para usar
Material Poliestireno
Material (membrana) Nitrato de celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Volumen de muestra 100 mL
Esterilidad Estéril
Área de filtración 14,5 cm2
Para utilizar con (aplicación) Recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía
Graduaciones 10 ml
Color de rejilla Blanco/negro
Envase Envasado individual
Material del enchufe Polietileno
Cantidad Paquete de 48
Tipo Embudo de filtro
Volumen (métrico) 100 mL
Diámetro de la membrana (métrico) 47 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • X48 Biosart 100 Sartorius monitor CN white/black
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose