Learn More
Sartorius Placas de agar BACTair™, TSA
Código de producto. 11790896 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11790896 10/paq. 10 PCS
1 options
Código de producto. 11790896 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 14320110ACD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    97.04€ / paquete de 10
    Ahorro 21.96€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un nuevo impacto para la monitorización microbiológica del aire - para una recuperación excepcional de microorganismos transportados por el aire
Este sistema para el muestreo de microorganismos transportados por el aire permite la impacción en placas de medios de cultivo, donde las placas funcionan directamente como cabezales de recogida. Esto significa que las propiedades de la recogida se integran directamente en las placas de medios de cultivo. Se eliminan las placas de tamiz metálico o los cabezales de recogida de metal con ranuras, que deben esterilizarse para muestreos rutinarios de forma regular. Ahora, los tamices o ranuras no estériles son cosa del pasado. La geometría de la placa de medio de cultivo y los 400 orificios de la placa del tamiz brindan una eficiencia de muestreo excepcional, que generalmente es mayor que la de otros muestreadores de impactación. Este nuevo método utiliza el muestreador de aire AirPort MD8 para bombear la corriente de aire. BACTairs™ están listos para conectarse al AirPort MD8
  • Envasadas estériles de manera individual
  • tamiz desechable integrado
  • llenado previamente con medios de agar
  • muestras de 1m3 en 8 minutos
  • geometría optimizada
Geometría optimizada
El número de orificios de impactación y su posición óptima en relación con el área de muestreo son la clave para obtener resultados confiables.
Estudio comparativo de recuperación
BACTair™ muestra la mayor recuperación de bacterias debido a la geometría optimizada y al diseño completamente desechable. Los aerosoles de tres suspensiones bacterianas diferentes se liberan en un canal de muestreo en condiciones definidas. Al final del canal se toman muestras de los aerosoles utilizando cuatro métodos diferentes de monitorización del aire. Como método de referencia se utilizaron dos sistemas de impacto paralelos (recuperación del 100%).
Factores de corrección
BACTair™ Proporciona 400 orificios de impactación de aire. Un factor de corrección solo es relevante con recuentos de UFC muy altos. La recuperación de las unidades formadoras de colonias depende del número de orificios en la placa del tamiz en los que impacta el aire. Cuanto menor sea el número de orificios, mayor será el riesgo de que más de un microorganismo pase a un solo orificio (superposición de colonias).
Efectos de la evaporación
Por su diseño óptimo BACTair™ Muestra los menores efectos de desecación y permite que los microorganismos viables crezcan en condiciones óptimas. Durante el período de muestreo, los medios de agar pueden secarse, inhibiendo así el crecimiento de los microorganismos recolectados. El peso de varios BACTair™ Se midió antes y después del muestreo y se comparó con otras placas o tiras de agar de impactación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Detecta Microorganismos heterotróficos
Formulario MRS
Formato Agar, plato, embalado individualmente
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de medios Agar soja tripticasa
Tipo de producto Prepared Microbiology Plate
Esterilidad Estéril
Clase de organismo diana Microorganismos aeróbicos
Tipo de prueba Prueba medioambiental
Para utilizar con (aplicación) Monitorización del aire
Para utilizar con (equipo) Muestreador de aire AirPort MD8
Incluye Tamiz desechable integrado
Material Poliestireno
N.º de lugares 400
Tipo de empaquetado Envasado individual
Cantidad 10/paq.
Dimensions (Dia. x H) 116 x 24 mm
Anchura (métrico) 116 mm
Altura (métrico) 24 mm
Diámetro (métrico) 116 mm