Learn More
Sartorius Bomba de distribución arium™
Código de producto. 14861372 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (imperial):
8,5 in
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (imperial) Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
14861372 8,5 in 230 V/50 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 14861372 Proveedor Sartorius N.º de proveedor H2OADP20
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Bomba adicional opcional para su uso con el sistema arium™ Bagtank de 20 l
Una bomba adicional opcional para un sistema Bagtank de 20 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura ambiente 35 °C
Para utilizar con (equipo) arium Bagtank de 20 l
Tipo Bomba de distribución
Clase de protección IP 20
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 11 x 14,8 cm (78,7 x 4,33 x 5,8 pulg)
Longitud (imperial) 78,7 in
Longitud (métrico) 200 cm
Anchura (imperial) 4,33 in
Anchura (métrico) 11 cm
Altura (imperial) 5,8 in
Altura (métrico) 14,8 cm
Fondo (imperial) 8,5 in
Fondo (métrico) 21,6 cm
Peso (imperial) 6,3 lb
Peso (métrico) 2,9 kg
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 220 V
Frecuencia 50 Hz